Principaux documents
SML3173
Sigma-Aldrich
Gatifloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Gatifloxacin sesquihydrate, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid sesquihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22FN3O4 · 1.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.42
Beilstein:
14390028
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
Clé InChI
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Gatifloxacin sesquihydrateis an oral fluoroquinolone broad spectrum antibiotic, inhibitor of bacterial enzymes DNA gyrase and topoisomerase IV, with improved gram-positive and anaerobe coverage. Gatifloxacin is reported to be useful to treat ocular infection and does not appear to cause phototoxic effects.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable