SML2741
Sultopride hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-Sultopride HCl, LIN 1418 HCl, LIN1418 HCl, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide hydrochloride, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-o-anisamide monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(CC)c1cc(c(cc1)OC)C(=O)NCC2[N+H](CCC2)CC.[Cl-]
InChI
1S/C17H26N2O4S.ClH/c1-4-19-10-6-7-13(19)12-18-17(20)15-11-14(24(21,22)5-2)8-9-16(15)23-3;/h8-9,11,13H,4-7,10,12H2,1-3H3,(H,18,20);1H
Clé InChI
IGOWMQPOGQYFFM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable