Principaux documents
SML2680
Sigma-Aldrich
ES24
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-{2-[3-(5-nitro-2-furyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazino}-2-oxoethylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13N3O4
Poids moléculaire :
299.28
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint yellow to dark orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
ES24 is an Eeyarestatin 1 analog that blocks protein translocation in vitro and more effectively enhances Sec61-mediated Ca2+ leakage from Endoplasmic Reticulum (ER). Apparently ES24 keep Sec61 in open position allowing Ca2+ ions to move freely through the aqueous channel present. It causes cell-type-specific Ca2+-dependent cell death.
blocks protein translocation in vitro and effectively enhances Sec61-mediated Ca2+ leakage from Endoplasmic Reticulum (ER).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable