SML2587
AQ1 trifluoroacetic acid salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2′-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)bis[L-lysyl-β-alaninamide trifluoroacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint yellow to dark orange
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable