SML2577
Pixantrone dimaleate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Azaanthracene-9,10-dione dimaleate, 6,9-Bis[(2-aminoethyl)amino]benzo[g]isoquinoline-5,10-dione dimaleate, BBR 2778, BBR-2778, BBR2778, Pixantrone maleate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
purple to dark blue
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CCN)c1c2c(c(cc1)NCCN)C(=O)c3c(cncc3)C2=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C17H19N5O2.2C4H4O4/c18-4-7-21-12-1-2-13(22-8-5-19)15-14(12)16(23)10-3-6-20-9-11(10)17(15)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3,6,9,21-22H,4-5,7-8,18-19H2;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
Clé InChI
SVAGFBGXEWPNJC-LVEZLNDCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable