SML2564
PIAA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-3-(3-phenylbenzo[c]isoxazol-5-yl)acrylic acid, 3-(3-phenyl-2,1-benzisoxazol-5-yl)-2-propenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
n1[o]c(c3c1ccc(c3)\C=C\C(=O)O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H11NO3/c18-15(19)9-7-11-6-8-14-13(10-11)16(20-17-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,(H,18,19)/b9-7+
Clé InChI
FCMHXGNYHDXIPU-VQHVLOKHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable