SML2538
KL-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-Chloro-2-methylphenyl)-4-(4-fluorophenyl)-2-hydroxy-4-oxo-2-butenamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC=C(Cl)C=C1NC(/C(O)=C/C(C2=CC=C(F)C=C2)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable