SML2502
MF-095
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-(1-((5-(N-(tert-butyl)sulfamoyl)naphthalen-1-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1c2c(c(ccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C4CC4)Cc3ccccc3)ccc1
Clé InChI
JSNVUWHDPLJARW-QHCPKHFHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable