SML2434
TP-238 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(3-(6-(4-(3-dimethylamino-propoxy)-phenyl)-2-methylsulfonyl-pyrimidin-4-ylamino)-propyl)-1H-pyrazole Hydrochloride, N-(3-(1H-Pyrazol-1-yl)propyl)-6-(4-(3-(dimethylamino)propoxy)phenyl)-2-(methylsulfonyl)pyrimidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable