SML2275
TH-257
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Benzyl-N-butyl-4-(N-phenylsulfamoyl)benzamide, N-Butyl-4-[(phenylamino)sulfonyl]-N-(phenylmethyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)S(NC2=CC=CC=C2)(=O)=O)N(CC3=CC=CC=C3)CCCC
InChI
1S/C24H26N2O3S/c1-2-3-18-26(19-20-10-6-4-7-11-20)24(27)21-14-16-23(17-15-21)30(28,29)25-22-12-8-5-9-13-22/h4-17,25H,2-3,18-19H2,1H3
Clé InChI
VNCIWNGCMAKKEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
TH-263 is the negative control for the active probe, TH-257. TH-263 is available from Sigma. To learn more about and purchase TH-263, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable