SML2209
Benactyzine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Hydroxy-α-phenyl-benzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-Diethylaminoethyl benzilate, Benzilic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl benzilate hydrochloride, Benactyzine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Pf
177-179 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CCOC(C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)CC.Cl
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZCEHOOLYWQBGQO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable