SML2122
ELND006
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-4-Cyclopropyl-7,8-difluoro-5-(4-(trifluoromethyl)phenylsulfonyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]quinoline
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -125 to -140°, c = 0.5 in ethanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3