SML2113
FR194921
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(1-Methyl-4-piperidinyl)-6-[2-phenylpyrazolo-(1,5-a)pyridin-3-yl]-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(CC1)CCC1N2N=C(C=CC2=O)C3=C4N(N=C3C5=CC=CC=C5)C=CC=C4
InChI
1S/C23H23N5O/c1-26-15-12-18(13-16-26)28-21(29)11-10-19(24-28)22-20-9-5-6-14-27(20)25-23(22)17-7-3-2-4-8-17/h2-11,14,18H,12-13,15-16H2,1H3
Clé InChI
YHDRUTMZCJZJAL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3