SML2074
FX1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z)-5-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinepropanoic acid, (Z)-3-(5-(5-Chloro-2-oxoindolin-3-ylidene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
red-brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1\C(=C2\c3c(ccc(c3)Cl)NC\2=O)\C(=O)N(C1=S)CCC(=O)O
Clé InChI
VISHSGZPGQKEFX-KHPPLWFESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable