Principaux documents
SML1962
Sigma-Aldrich
IWP-O1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
IWP-O1, 5-Phenyl-N-(5-phenylpyridin-2-yl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-acetamide, IWP-01
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H20N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.48
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]3(nnc(c3c5ccccc5)c4ccncc4)CC(=O)Nc1ncc(cc1)c2ccccc2
Clé InChI
GYYDQHBKIHQHEB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
IWP-O1 is an inhibitor of Porcupine (Porcn), an acyl (palmitoyl) transferase essential for secretion of Wnt proteins and involved in both embryonic development and tumor progression. IWP-O1 has good metabolic stability and is extremely potent, exhibiting an EC50 value of 80 pM in a cultured cell reporter assay of Wnt signaling.
Porcn Inhibitor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable