SML1783
BAY-364
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(3-Hydroxypropyl)-2-(1-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, BAY-299N
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=C2C(C(CCCO)=CC=C23)=CC=C1)N(C4=CC=C(N(C)C(N5)=O)C5=C4)C3=O
Actions biochimiques/physiologiques
BAY-299, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-299, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable