SML1538
NMDI14
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,5-Dimethyl-2-[[2-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)acetyl]amino]-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-{[(6,7–dimethyl–3-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinoxalinyl)acetyl]amino}-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(c(c(c1C)C)C(=O)OCC)NC(=O)CC2Nc3c(cc(c(c3)C)C)NC2=O
Clé InChI
QRLPSNLBUMVXBL-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its effects on differentiating cardiomyocytes
- to study its effects on zebrafish pdzk1 gene-knockout embryos
- to analyze its effects on the apoptosis of colorectal cancer cells
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable