SML1498
Cinepazide maleate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-1-[4-(2-Oxo-2-pyrrolidin-1-ylethyl)piperazin-1-yl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate, 1-(Pyrrolidinyl-1-carbonyl)-methyl-4-(3,4,5-trimethoxycinnamoyl)-piperazine-maleate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(N1CCN(CC(N2CCCC2)=O)CC1)/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C22H31N3O5.C4H4O4/c1-28-18-14-17(15-19(29-2)22(18)30-3)6-7-20(26)25-12-10-23(11-13-25)16-21(27)24-8-4-5-9-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,14-15H,4-5,8-13,16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b7-6+;2-1-
Clé InChI
XSTJTOKYCAJVMJ-GVTSEVKNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable