Principaux documents
SML1459
Sigma-Aldrich
SHA 68
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Oxo-1,1-diphenyl-tetrahydro-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxylic acid 4-fluoro-benzylamide, N-[(4-Fluorophenyl)methyl]tetrahydro-3-oxo-1,1-diphenyl-3H-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7(1H)-carboxamide, SHA-68
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H24FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.49
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Auteur
Takeda
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)CNC(=O)N2CC3N(CC2)C(=O)OC3(c5ccccc5)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24FN3O3/c27-22-13-11-19(12-14-22)17-28-24(31)29-15-16-30-23(18-29)26(33-25(30)32,20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21/h1-14,23H,15-18H2,(H,28,31)
Clé InChI
SFRQIPRTNYHJHP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SHA 68 is a potent and selective neuropeptide S receptor antagonist that exhibits anxiogenic effects.
Selective, potent neuropeptide S receptor antagonist
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable