SML1340
ML193 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
AC1LOE9L, CID-1261822, CID1261822, N-{4-[(3,4-Dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl}-6,8-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)quinoline-4-carboxamide trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(C(O)=O)F.CC1=C(ON=C1C)NS(C2=CC=C(NC(C3=CC(C4=CC=CC=N4)=NC5=C3C=C(C)C=C5C)=O)C=C2)(=O)=O
InChI
1S/C28H25N5O4S.C2HF3O2/c1-16-13-17(2)26-22(14-16)23(15-25(31-26)24-7-5-6-12-29-24)27(34)30-20-8-10-21(11-9-20)38(35,36)33-28-18(3)19(4)32-37-28;3-2(4,5)1(6)7/h5-15,33H,1-4H3,(H,30,34);(H,6,7)
Clé InChI
VLRPKRWNDZQTPS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable