Principaux documents
SML1324
Sigma-Aldrich
XEN445
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(3-(Pyridin-2-ylmethoxy)pyrrolidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H17F3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.33
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)N2C[C@H](CC2)OCc3ncccc3)C(=O)O
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)12-4-5-16(15(9-12)17(24)25)23-8-6-14(10-23)26-11-13-3-1-2-7-22-13/h1-5,7,9,14H,6,8,10-11H2,(H,24,25)/t14-/m0/s1
Clé InChI
NBGRERFNOKZQLO-AWEZNQCLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase with an IC50 of 237 nM and high selectivity over hepatic and lipoprotein lipases. In experiments with wild-type mice, XEN445 raised plasma HDL-cholesterol levels by 16% after 3 days and by 30% after 9 days dosing.
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable