Principaux documents
SML1198
Sigma-Aldrich
Terutroban
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(6R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, (R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, S18886
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.91
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 26 to 34°, c = 1 in DMSO
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=S(N[C@@H]1CC2=CC=C(C)C(CCC(O)=O)=C2CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
InChI
1S/C20H22ClNO4S/c1-13-2-3-14-12-16(6-9-19(14)18(13)10-11-20(23)24)22-27(25,26)17-7-4-15(21)5-8-17/h2-5,7-8,16,22H,6,9-12H2,1H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Clé InChI
HWEOXFSBSQIWSY-INIZCTEOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Terutroban is a highly selective and long-acting thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor (TPr) antagonist.
Terutroban is a highly selective and long-acting thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor (TPr) antagonist. The compound Terutroban blocks thromboxane induced platelet aggregation and vasoconstriction. Terutroban prevents vascular wall proliferation and atherogenesis, increases anti-oxidant enzymes like glutathione peroxidase, and has anti-inflammatory properties.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable