Principaux documents
SML1082
Sigma-Aldrich
Lamotrigine isethionate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine mono(2-hydroxyethanesulfonate)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7Cl2N5 · C2H6O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC(N=N1)=NC(N)=C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Clé InChI
CJIDZLNMKONKAD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant, water soluble salt of Lamotrigine (Catalog No. L3791).
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable