SML1003
K145 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(2-Amino-ethyl)-5-[3-(4-butoxyl-phenyl)-propylidene]-thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1\C(=C/CCc2ccc(cc2)OCCCC)\C(=O)N(C1=O)CCN.Cl
InChI
1S/C18H24N2O3S.ClH/c1-2-3-13-23-15-9-7-14(8-10-15)5-4-6-16-17(21)20(12-11-19)18(22)24-16;/h6-10H,2-5,11-13,19H2,1H3;1H/b16-6-;
Clé InChI
HADFDMGQKBGVAV-NKBLJONXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable