Principaux documents
SML0993
Sigma-Aldrich
MK-677
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Crescendo, Ibutamoren mesylate, L-163191, MK-0677, MK-667, N-[1(R)-1,2-Dihydro-1-methanesulfonylspiro-3H-indole-3,4′-piperidin)-1′-yl]carbonyl-2-(phenylmethoxy)-ethyl-2-amino-2-methylpropanamide methanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H36N4O5S · CH3SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.77
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(N1CC3(CCN(CC3)C(=O)[C@H](NC(=O)C([N+H3])(C)C)COCc4ccccc4)c2c1cccc2)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C27H36N4O5S.CH4O3S/c1-26(2,28)25(33)29-22(18-36-17-20-9-5-4-6-10-20)24(32)30-15-13-27(14-16-30)19-31(37(3,34)35)23-12-8-7-11-21(23)27;1-5(2,3)4/h4-12,22H,13-19,28H2,1-3H3,(H,29,33);1H3,(H,2,3,4)/t22-;/m1./s1
Clé InChI
DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
It is also known as ibutamoren mesylate. MK-677 is a mimic of growth hormone (GH)-releasing peptide and is orally active.
MK-677 is a potent, non-peptide ghrelin receptor agonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
MK-677, an orally active growth hormone secretagogue, reverses diet-induced catabolism.
Murphy MG, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83(2), 320-325 (1998)