Principaux documents
SML0874
Sigma-Aldrich
GMQ hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Guanidine-4-methylquinazoline hydrochloride, 4-Methyl-2-guanidino quinazoline hydrochloride, N-(4-Methyl-2-quinazolinyl)-guanidine hydrochloride, NSC 403387 hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11N5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1=NC(NC(N)=N)=NC2=C1C=CC=C2.Cl
InChI
1S/C10H11N5.ClH/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)14-10(13-6)15-9(11)12;/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15);1H
Clé InChI
VNPZWQRWOHFAPD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GMQ/2-Guanidine-4-methylquinazoline is a potent and selective modulator of acid-sensing ion channel (ASIC) that activates ASIC3 channels under neutral pH. GQM blocks acid-induced maximal peak current and alters ASICs pH dependence for activation and inactivation.
GMQ/2-guanidine-4-methylquinazoline is a potent and selective modulator of acid-sensing ion channel (ASIC).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable