SML0050
CGP 37849
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3E)-2-Amino-4-methyl-5-phosphono-3-pentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥2 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(CP(O)(O)=O)=C/C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12NO5P/c1-4(3-13(10,11)12)2-5(7)6(8)9/h2,5H,3,7H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/b4-2+
Clé InChI
BDYHNCZIGYIOGJ-DUXPYHPUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable