SMB01060
Phellamurin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
8-Prenyldihydrokaempferol 7-glucoside, Fellavin, Flacoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
518.51
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3c(c(c2)O)C(=O)[C@@H]([C@H](O3)c4ccc(cc4)O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C26H30O11/c1-11(2)3-8-14-16(35-26-23(34)21(32)19(30)17(10-27)36-26)9-15(29)18-20(31)22(33)24(37-25(14)18)12-4-6-13(28)7-5-12/h3-7,9,17,19,21-24,26-30,32-34H,8,10H2,1-2H3/t17-,19-,21+,22+,23-,24-,26-/m1/s1
Clé InChI
GRDZTDZJQRPNCN-YIANMRPHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable