SMB01058
Azadiradione
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
450.57
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[o]1cc(cc1)[C@H]2[C@@]3(CC[C@@H]4[C@@]5([C@@H](C[C@H](C4(C3=CC2=O)C)OC(=O)C)C(C(=O)C=C5)(C)C)C)C
InChI
1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28?/m1/s1
Clé InChI
KWAMDQVQFVBEAU-BQDUOGPESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable