Principaux documents
SMB00533
Sigma-Aldrich
Haploside C
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H36O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
696.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](OC3=CC(O)=C(C(C(O)=C(C4=CC(OC)=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C3OC)O[C@@H]1COC(C)=O
InChI
1S/C31H36O18/c1-10-19(35)22(38)25(41)30(45-10)49-29-23(39)20(36)17(9-44-11(2)32)47-31(29)46-16-8-14(34)18-21(37)24(40)26(48-28(18)27(16)43-4)12-5-6-13(33)15(7-12)42-3/h5-8,10,17,19-20,22-23,25,29-31,33-36,38-41H,9H2,1-4H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,25+,29+,30-,31+/m0/s1
Clé InChI
JGGRFKDDIGORCC-LHYXFQTCSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable