SCP0242
Sperm Activating Peptide Sea Urchin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H71N13O14S2
Poids moléculaire :
1046.22
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥65%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Lys-Leu-Cys-Pro-Gly-Gly-Asn-Cys-Val
Application
SAKLCPGGNCV is used in studies on the comparative roles and specificities of sperm-activating peptides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable