SCP0219
ProAM N20 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, human
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C112H178N36O27
Poids moléculaire :
2460.84
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produits recommandés
Nom du produit
ProAM N20 human,
Source biologique
human
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥70%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Leu-Asp-Val-Ala-Ser-Glu-Phe-Arg-Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2
Application
Proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP, ProAM N20) is a novel peptide found in adrenomedullin precursor that may be involved in hypotension and the control of reproductive physiology.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable