Principaux documents
SCP0015
Sigma-Aldrich
α-MSH Peptide
≥90% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H69N15O9
Poids moléculaire :
1024.18
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
Nom du produit
[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c amide 4-10,
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Nle-Asp-His-Phe-Arg-Trp-Lys-NH2
Application
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. D-Arg analogues such as [Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH are used as α-MSH antagonists.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable