SBR00093
Ticarcillin/Clavulanate (15/1)
powder
Synonyme(s) :
Ticarcillin disodium / Potassium clavulanate, Timentin
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white to light yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | inhibits
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1C2N(C1=O)C(C(=CCO)O2)C(=O)[O-].[K+].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CSC=C3)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable