SBR00085
Orbifloxacin
≥95% (H-NMR), powder
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (H-NMR)
Forme
powder
Couleur
off-white to yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | inhibits
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CN(C[C@@H](N1)C)C2=C(C3=C(C(=C2F)F)C(=O)C(=CN3C4CC4)C(=O)O)F
InChI
InChI=1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
Clé InChI
QIPQASLPWJVQMH-DTORHVGOSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable