SBR00075
Avibactam Sodium Salt
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
NXL-104
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
under inert gas (Nitrogen)
Couleur
white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1C[C@H](N2C[C@@H]1N(C2=O)OS(=O)(=O)[O-])C(=O)N.[Na+]
InChI
InChI=1S/C7H11N3O6S.Na/c8-6(11)5-2-1-4-3-9(5)7(12)10(4)16-17(13,14)15;/h4-5H,1-3H2,(H2,8,11)(H,13,14,15);/q;+1/p-1/t4-,5+;/m1./s1
Clé InChI
RTCIKUMODPANKX-JBUOLDKXSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable