SBR00064
Ipconazole
≥95% (GC), powder
Synonyme(s) :
Ipconazole, Ipconazole Isomer 1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (GC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
cell membrane | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1CCC(C1(CN2C=NC=N2)O)CC3=CC=C(C=C3)Cl
InChI
InChI=1S/C18H24ClN3O/c1-13(2)17-8-5-15(9-14-3-6-16(19)7-4-14)18(17,23)10-22-12-20-11-21-22/h3-4,6-7,11-13,15,17,23H,5,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
QTYCMDBMOLSEAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Eyes,Skin,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable