SBR00063
Danofloxacin Mesylate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
CP-76136-27, Danofloxacin methanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to yellow
Pf
>300 °C
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Mode d’action
DNA synthesis | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2C3=C(C=C4C(=C3)N(C=C(C4=O)C(=O)O)C5CC5)F.CS(=O)(=O)O
InChI
1S/C19H20FN3O3.CH4O3S/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10;1-5(2,3)4/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26);1H3,(H,2,3,4)/t11-,12-;/m0./s1
Clé InChI
APFDJSVKQNSTKF-FXMYHANSSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable