SAB6010055
Anti-phospho-STAT5A (Y694) antibody, clone 3F1, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK293F cells
Synonyme(s) :
Signal transducer and activator of transcription 5A, STAT5A, STAT5
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 F cells
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F1, recombinant monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
150 kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/ml
Technique(s)
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr694)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable