Principaux documents
SAB5703046
Sigma-Aldrich
Anti-ICAM-1/CD54 Antibody, clone 20000000, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BB2,CD54,P3.58,ICAM1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2E7, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Description générale
This gene encodes a cell surface glycoprotein which is typically expressed on endothelial cells and cells of the immune system. It binds to integrins of type CD11a / CD18, or CD11b / CD18 and is also exploited by Rhinovirus as a receptor. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human ICAM-1/CD54
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
ELISA, FC,IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1