SAB5703020
Anti-delta-Sarcoglycan (SGCD) Antibody, clone 3P3R4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
35DAG, CMD1L, DAGD, SG-delta, SGCDP, SGD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3P3R4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
36 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.25 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LRLESPTRSLVMEAPKGVEINAEAGNMEATCRTELRLESKDGEIKLDAAKIRLPRLPHGSYTPTGTRQKVFEICVCANGRLFLSQAGAGSTCQINTSVCL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SGCD(6444)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1