SAB5702963
Anti-COX2/PTGS2 Antibody, clone 2V7G8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
COX-2, COX2, GRIPGHS, PGG/HS, PGHS-2, PHS-2, hCox-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2V7G8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
72 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GETMVEVGAPFSLKGLMGNVICSPAYWKPSTFGGEVGFQIINTASIQSLICNNVKGCPFTSFSVPDPELIKTVTINASSSRSGLDDINPTVLLKERSTEL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTGS2(5743)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1