SAB5702924
Anti-Cytokeratin 14 (KRT14) Antibody, clone 5Z4O9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CK14,EBS3,EBS4,K14,NFJ,Cytokeratin 14,KRT14
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5Z4O9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
53 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.50 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VGGDVNVEMDAAPGVDLSRILNEMRDQYEKMAEKNRKDAEEWFFTKTEELNREVATNSELVQSGKSEISELRRTMQNLEIELQSQLSMKASLENSLEETKGRYCMQLAQIQEMIGSVEEQLAQLRCEMEQQNQEYKILLDVKTRLEQEIATYRRLLEGEDAHLSSSQFSSGSQSSRDVTSSSRQIRTKVMDVHD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT14(3861)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1