SAB5702903
Anti-HIPK2 Antibody, clone 3Z5P6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PRO0593
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3Z5P6, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
0.3mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
STSVTGQVLGGPHNLMRRSTVSLLDTYQKCGLKRKSEEIENTSSVQIIEEHPPMIQNNASGATVATATTSTATSKNSGSNSEGDYQLVQHEVLCSMTNTYE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIPK2(28996)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1