SAB5702880
Anti-MOV10 Antibody, clone 1M7M9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
fSAP113, gb110
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1M7M9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
114 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AATVTSYLKLLLAPSSKKGKARLSPRSVGVISPYRKQVEKIRYCITKLDRELRGLDDIKDLKVGSVEEFQGQERSVILISTVRSSQSFVQLDLDFNLGFLK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MOV10(4343)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1