SAB5702823
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
rabbit monoclonal, 8T8D0
Synonyme(s) :
ACTA, ASMA, CFTD, CFTD1, CFTDM, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, SHPM
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) Antibody, clone 8T8D0, Rabbit Monoclonal,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8T8D0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
42 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MCDEDETTALVCDNGSGLVKAGFAGDDAPRAVFPSIVGRPRHQGVMVGMGQKDSYVGDEAQSKRGILTLKYPIEHGIITNWDDMEKIWHHTFYNELRVAP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Actin(58)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1