SAB5702806
Anti-Cytochrome P450 4A (CYP4A11) Antibody, clone 10D10W7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CP4Y, CYP4A2, CYP4AII
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10D10W7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
59 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.60 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QFPCPPSHWLFGHIQELQQDQELQRIQKWVETFPSACPHWLWGGKVRVQLYDPDYMKVILGRSDPKSHGSYRFLAPWIGYGLLLLNGQTWFQHRRMLTPAF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP4A11(1579)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1