SAB5702636
Anti-NME1/NM23A Antibody, clone 3R7X7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3R7X7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.95 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MANCERTFIAIKPDGVQRGLVGEIIKRFEQKGFRLVGLKFMQASEDLLKEHYVDLKDRPFFAGLVKYMHSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NME1(4830)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1