SAB5702476
Anti-p16-ARC/ARC16/ARPC5 Antibody, clone 7W9M7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ARC16, dJ127C7.3, p16-Arc
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7W9M7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.625 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSKNTVSSARFRKVDVDEYDENKFVDEEDGGDGQAGPDEGEVDSCLRQGNMTAALQAALKNPPINTKSQAVKDRAGSIVLKVLISFKANDIEKAVQSLDK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARPC5(10092)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1