SAB5702167
Anti-PDGFRB Antibody, clone 6E8C10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD140B,IBGC4,IMF1,JTK12,KOGS,PDGFR,PDGFR-1,PDGFR1,PENTT,PDGF Receptor beta,PDGFRB,PDGFR beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6E8C10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
170 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SPLDTSSVLYTAVQPNEGDNDYIIPLPDPKPEVADEGPLEGSPSLASSTLNEVNTSSTISCDSPLEPQDEPEPEPQLELQVEPEPELEQLPDSGCPAPRAEAEDSFL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRB(5159)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1